Learn More
EVOS™ EVOS™ Condenser Slider, Blue
Fügt Kontrast bei der Bildgebung hinzu
Marke: EVOS™ AMEPCFB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Zur Verbesserung der Beleuchtung unter bestimmten Bedingungen
- Aufgrund von Abweichungen in Probengröße, -farbe und -dicke kann die tatsächliche Verwendung des Objektträgers von den Vorschlägen abweichen
- Ermöglicht die direkte Einstellung der Weißlicht-LED-Farbtemperatur
- Für Hellfeldanwendungen bei allen Vergrößerungen als Tageslichtkorrekturfilter
Spezifikation
Kühlerschieberegler | |
EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Auto Bildgebungssystem | |
Je 1 |
EVOS™ | |
Diffusorschieber, Lochblendenschieber, Meniskusschieber |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.