Learn More
EVOS™ EVOS™ Condenser Slider, Diffusion
Diffundiert Licht
Marke: EVOS™ AMEPDFS1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Zur Verbesserung der Beleuchtung unter bestimmten Bedingungen
- Aufgrund von Abweichungen in Probengröße, -farbe und -dicke kann die tatsächliche Verwendung des Objektträgers von den Vorschlägen abweichen
- Für Hellfeldanwendungen bei 2- oder 4-facher Vergrößerung für Flachfeldbeleuchtung
Der Diffusor-Kondensor-Schieberegler ist im Lieferumfang des EVOS™ XL Bildgebungssystems enthalten.
Spezifikation
Kühlerschieberegler | |
EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Auto Bildgebungssystem | |
Je 1 |
EVOS™ | |
Diffusorschieber, Lochblendenschieber, Meniskusschieber |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.