Learn More
EVOS™ DVI-Videoerfassungs-Peripheriegerät
EVOS™ DVI-Videoerfassungs-Peripheriegerät
Marke: Invitrogen AMEP4717
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Das EVOS™ DVI-Videoerfassungs-Peripheriegerät ist ein portabler DVI-zu-USB-Framegrabber, der ideal geeignet ist, um Videoausgaben aus Zeitrafferaufnahmen in Echtzeit aufzunehmen. Es ist mit allen EVOS™ Bildgebungssystemen kompatibel, die einen DVI-Ausgang bieten und Auflösungen von bis zu 1920x1200 Pixeln bei einer Erfassungsrate von bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen können.Entdecken Sie die gesamte EVOS™ Produktlinie mit Bildgebungssystemen und Zubehör.
Spezifikation
Weiteres Zubehör | |
EVOS™ DVI-Videoerfassungs-Peripheriegerät, portabler DVI-zu-USB-Framegrabber, der ideal geeignet ist, um Videoausgaben aus Zeitrafferaufnahmen in Echtzeit aufzunehmen, EVOS™ FL Auto-Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farb-Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem | |
EVOS™ FL Auto Imaging System, EVOS™ FL Color Imaging System, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ XL Imaging System | |
Je 1 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.