Learn More
EVOS™ EVOS™ FL Auto Master Plate for Large Vessels
Entwickelt für die Verwendung mit dem EVOS™ FL automatischen Bildgebungssystem
Marke: EVOS™ AMEPVH027
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Ermöglicht dem Benutzer die Verwendung verschiedener Gefäßtypen für die Bildgebung von Zellen, die in großen Zellkulturkolben und -schalen wachsen
- Geeignet für T150 und größere Gewebekulturkolben
- Für diese Instrumentenplattform sind leicht austauschbare Platten und Halter erhältlich, um eine optimale Präzision bei der Probenausrichtung zu gewährleisten
Spezifikation
Hauptplatte | |
EVOS™ | |
EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem | |
Große Zellkulturflasche, T150-Gefäß |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.