Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, CFP
Das revolutionäre Design der EVOS™-Lichtwürfel kombiniert eine lichtstarke, langlebige Lichtquelle (LED), kondensierende Optik, dichroitische Spiegel und Filter zu einem kompakten, einstellbaren, einfach zu installierenden Zubehör für die Fluoreszenzdetektion auf den EVOS™-Bildgebungssystemen und dem Countess II FL.
Marke: Invitrogen™ AMEP4653
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Ideal für die Verwendung mit EVOS FL Color Imaging System, EVOS FL Auto Imaging System oder EVOS FL Imaging Systems
- Jeder Würfel enthält eine LED, Kondensoroptik und hartbeschichtete Filter
- Die kontinuierliche Beleuchtung ermöglicht konsistente Ergebnisse Mehr als 50.000 Stunden Lebensdauer der Lampe, was zu geringeren Betriebskosten führt
- Einstellbare Lichtintensität zur Reduzierung der Lichtunschärfe; durch den Benutzer veränderbar und automatisch vom System erkannt
Spezifikation
CFP Lichtwürfel | |
Countess™ II FL Automated Cell Counter, EVOS™ M5000 Imaging System, EVOS™ M7000 Imaging System | |
Ex: 445/45 Em: 510/42 |
EVOS | |
LED, Kondensationsoptik, hartbeschichtete Filter | |
Je 1 |