Learn More
EVOS™ EVOS™ 4X Objective, fluorite, LWD
Komponenten, die für Bilder in Publikationsqualität hergestellt werden
Marke: EVOS™ AMEP4622
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Objektive mit RMS-Gewinde und 45 mm Abgleichlänge
Spezifikation
EVOS™ LWD Fluorit-Objektiv | |
EVOS™ FL Color Imaging System, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System | |
Plan Fluorite | |
0,13 |
EVOS™ | |
Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten | |
4X | |
Je 1 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.