Learn More
EVOS™ EVOS™ 4X Objective, achromat, LWD, phase-contrast
Komponenten, die für Bilder in Publikationsqualität hergestellt werden
Marke: EVOS™ AMEP4632
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Objektive mit RMS-Gewinde und 45 mm Abgleichlänge
Spezifikation
Objektivlinse | |
EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem | |
Plan-Achromat | |
0,13 |
EVOS™ | |
Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten | |
4X | |
1 x |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.