Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, AO
Das revolutionäre Design der EVOS™-Lichtwürfel kombiniert eine lichtstarke, langlebige Lichtquelle (LED), kondensierende Optik, dichroitische Spiegel und Filter zu einem kompakten, einstellbaren, einfach zu installierenden Zubehör für die Fluoreszenzdetektion auf den EVOS™-Bildgebungssystemen und dem Countess II FL.
Marke:  Invitrogen™ AMEP4670
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11917305
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für die Verwendung mit EVOS FL Color Imaging System, EVOS FL Auto Imaging System oder EVOS FL Imaging Systems
  • Jeder Würfel enthält eine LED, Kondensoroptik und hartbeschichtete Filter
  • Die kontinuierliche Beleuchtung ermöglicht konsistente Ergebnisse Mehr als 50.000 Stunden Lebensdauer der Lampe, was zu geringeren Betriebskosten führt
  • Einstellbare Lichtintensität zur Reduzierung der Lichtunschärfe; durch den Benutzer veränderbar und automatisch vom System erkannt
Spezifikation
Spezifikation
AO Lichtwürfel
Countess™ II FL Automated Cell Counter, EVOS™ M5000 Imaging System, EVOS™ M7000 Imaging System
Ex: 470/22 Em: 488/20
EVOS
LED, Kondensationsoptik, hartbeschichtete Filter