Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, CFP-YFP EM
Marke:  Invitrogen™ AMEP4669
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11907305
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält einzigartige, firmeneigene LED-Leuchtstoffwürfel
  • Abbilden von Fluoreszenzproben für spezifische WellenlängenDer Lichtgenerator erzeugt eine hohe Intensität über einen kurzen Lichtpfad und führt so zu einer herausragenden Anregung des Fluorophors
  • Jeder Würfel enthält eine LED, Kondensoroptik und hartbeschichtete Filter.
  • Kann vom Anwender verändert werden und wird automatisch vom System erkannt
  • Der kürzere Lichtweg ermöglicht eine hervorragende Erkennung von Fluoreszenzsignalen
  • Die kontinuierliche Beleuchtung sorgt für konsistente Ergebnisse
  • Die Lebensdauer der Lampe von mehr als 50.000 Stunden verringert die Betriebskosten
  • Die einstellbare Lichtintensität trägt zur Reduzierung der Photobleichung bei
Spezifikation
Spezifikation
Lichtwürfel
EVOS™ FL Color Imaging System, Countess™ II FL Automated Cell Counter, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System
Err: 445/45 Em: 542/27
Je 1
EVOS
Kondensationsoptik, hartbeschichtete Filter, LED
Metallhalogenid (Lampe)