Learn More
EVOS™ Olympus 40X Objective, super-apochromat, coverslip-corrected
Für anspruchsvolle Forschungsanwendungen
Marke: EVOS™ AMEP4754
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Bietet Apo-Korrektur von UV- bis IR-Bereich
- Das durch Deckgläser korrigierte Objektiv ist mit einem verstellbaren Kragen ausgestattet, der Deckglasstärken zwischen 0,11 und 0,23 mm sphärisch korrigiert
- Kann den Kragen auf die Stärke des verwendeten Deckglases einstellen
- #1.5 Deckgläser haben eine Dicke von 0,17 mm
- Wenn Ihnen die Stärke nicht bekannt ist, drehen Sie den Kragen in beide Richtungen, während Sie gleichzeitig den Probenfokus überwachen
- Kompatibel mit EVOS Zellbildgebungssystemen
- Bietet optische Leistung vom sichtbaren Licht bis zum Nahinfrarotlicht
- Erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Vergrößerungen und optische Spezifikationen
Spezifikation
Objektivlinse | |
EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem | |
Super-Apochromat | |
Raumtemperatur |
EVOS | |
Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten | |
40X. |