Learn More
EVOS™ Olympus 10X Objective, super-apochromat, coverslip-corrected
Für anspruchsvolle Forschungsanwendungen
Marke:  EVOS™ AMEP4753
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Artikelnummer. 15532215
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hat ein LWD-Objektiv (Long Work Distance), das für die Bildgebung von Objektträgern, Zellkulturschalen und -kolben sowie Mikrotiterplatten optimiert ist
  • Bietet Apo-Korrektur von UV- bis IR-Bereich
  • Parfokal für die optische und IR-Bildgebung
  • Deckglas-korrigiertes Objektiv, das für die Bildgebung durch #1.5 Deckgläser optimiert ist
  • Kompatibel mit EVOS Zellbildgebungssystemen
  • Bietet optische Leistung vom sichtbaren Licht bis zum Nahinfrarotlicht
  • Erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Vergrößerungen und optische Spezifikationen
Spezifikation
Spezifikation
Objektivlinse
EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem
3,1 mm
10X
Raumtemperatur
EVOS
Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten
Super-Apochromat
0,4