Learn More
EVOS™ Onstage-Inkubatorgasleitung
EVOS™ Onstage-Inkubatorgasleitung
Marke: Invitrogen AMEP4732
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Der EVOS™ Onstage-Inkubatorgasleitung verbindet die Steuereinheit und die Stagetop-Umgebungskammereinheiten des EVOS™ Onstage-Inkubator und hilft bei der präzisen Regelung von CO-2 und Sauerstoffdurchlässigkeit2 Konzentrationen. Bei der Durchführung von Bildgebungsstudien von lebenden Zellen ist es wichtig, dass die Umgebungsbedingungen genau kontrolliert werden. Der EVOS™ Onstage-Inkubator verfügt über drei Gasanschlüsse, die Untersuchungen von Zellen unter normalen sowie hypoxischen Bedingungen ermöglichen.Entdecken Sie die gesamte EVOS™ Produktlinie mit Bildgebungssystemen und Zubehör.
Spezifikation
Onstage-Zubehör | |
EVOS™ Onstage-Gasleitung, Onstage-Zubehör, verbindet die Steuereinheit und die Stagetop-Umgebungskammereinheit, hilft bei der präzisen Regelung der C2- und O2-Werte, für die Verwendung mit dem EVOS™ FL Auto-Bildgebungssystem und der zellulären Bildgebung | |
EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem | |
Je 1 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.