Learn More
EVOS™ Onstage-Inkubatorschlauch
EVOS™ Onstage-Inkubatorschlauch
Marke: Invitrogen AMEP4728
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Der EVOS™ Onstage-Inkubatorschlauch verbindet die Steuereinheit und die Stagetop-Umgebungskammereinheiten des EVOS™ Onstage-Inkubator und hilft bei der präzisen Temperaturregelung. Selbst kleine Temperaturverlagerungen können tiefgreifende Auswirkungen auf dynamische zelluläre Vorgänge haben. Bei der Durchführung von Bildgebungsstudien von lebenden Zellen ist es wichtig, dass die zu untersuchenden physiologischen und biologischen Prozesse in keiner Weise verändert werden. Die Fähigkeit, die Temperaturregelung mit einer Präzision von 0.1 °C aufrechtzuerhalten, trägt zur Erhaltung der Zellviabilität und -funktion bei und verringert das Risiko von biologischen temperaturbedingten Artefakten.Entdecken Sie die gesamte EVOS™ Produktlinie mit Bildgebungssystemen und Zubehör.
Spezifikation
Onstage-Zubehör | |
EVOS™ Onstage-Inkubatorschlauch, Onstage-Zubehör, verbindet die Steuereinheit und die Stagetop-Umgebungskammereinheit, hilft bei der präzisen Regelung der C2- und O2-Werte, für die Verwendung mit dem EVOS™ FL Auto-Bildgebungssystem und der zellulären Bildgebung | |
EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem | |
Je 1 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.