Learn More
EVOS™ EVOS™ Onstage Master Plate
Ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Gefäßtypen für die Bildgebung zu verwenden
Marke: EVOS™ AMEPVH035
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Teil des EVOS Onstage-Inkubators und hält EVOS Onstage-Gefäßhalter
- Ist eine Umweltkammer, die speziell für die Verwendung mit dem EVOS FL Automatischen Bildgebungssystem entwickelt wurde
- Für verschiedene Arten von Zellkulturgefäßen
- Bietet Flexibilität für erweiterte Zeitraffer-Bildgebungsexperimente unter genau kontrollierten Umgebungsbedingungen
Spezifikation
Hauptplatte | |
EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem | |
Je 1 |
EVOS™ | |
Onstage Gefäß |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.