Learn More
EVOS™ EVOS™ Onstage Vessel Holder, one Lab-Tek II chambered coverglass
EVOS™ Gefäßhalter und Objektträgerplatten passen für eine Vielzahl von Gefäßen, Kolben, Platten, Schalen und Objektträgern.
Marke:  EVOS™ AMEPVH039
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 15451074
  • 374.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Produktmerkmale:
  • EVOS™ Gefäßhalter ermöglichen die perfekte Anpassung Ihres Mikroskopobjektträgers, Ihrer Zellkulturflasche oder -schale oder Mikrowell-Platte an die Stufe der EVOS-Bildgebungssysteme für eine höhere Präzision bei der Probenausrichtung.
  • EVOS Stufenplatten halten Gefäßhalter und erweitern so die Anzahl der für die EVOS Systeme verfügbaren Gefäßhalter.
  • Dank des eng anliegenden und sicheren Sitzes und dennoch leicht wechselbaren Zubehörs ist die Bildgebung von Proben in einer Reihe von Gefäßhaltern praktisch und einfach.
Spezifikation
Spezifikation
Gefäßhalter für Bildgebungssysteme
Einstufiger Gefäßhalter, ein Lab-Tek II Deckglaskammer-Objektträger
1 Nunc Lab-Tek II Chamber Slide
Raumtemperatur
EVOS™
EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem
128 cm x 86 cm