Learn More
EVOS™ Netzkabel, Typ D (Indien/Südafrika)
EVOS™ Netzkabel, Typ D (Indien/Südafrika)
Marke: Thermo Scientific AMEP4708
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Dieses Netzkabel eignet sich für EVOS™ XL, FL, FL Color und FL Auto Systeme in Ländern mit Typ D Netzsteckern. Der Netzstecker Typ D wird in Teilen Afrikas, Asiens und Südamerikas verwendet.Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen Liste der Netzkabeltypen und Länder.
Entdecken Sie die gesamte EVOS™ Produktlinie mit Bildgebungssystemen und Zubehör.
Spezifikation
Netzkabel | |
Netzkabel, Typ D (Indien/Südafrika), zur Verwendung mit EVOS™ XL, FL, FL Farb-und FL Auto-Systemen in Ländern mit Typ D-Netzsteckern | |
EVOS™ FL auto imaging system, EVOS™ FL color imaging system, EVOS™ FL imaging system, EVOS™ XL imaging system | |
Je 1 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.