Learn More
EVOS™ Netzkabel, Typ L (Italien)
EVOS™ Netzkabel, Typ L (Italien)
Marke:  Thermo Scientific AMEP4648
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 15349611
  • 52.75 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Netzkabel eignet sich für EVOS™ XL, FL, FL Color und FL Auto Systeme in Ländern mit Typ L-Netzsteckern. Der Typ L-Stecker wird in Italien, Chile, Uruguay und Teilen Nordafrikas verwendet.
Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen Liste der Netzkabeltypen und Länder.
Entdecken Sie die gesamte EVOS™ Produktlinie mit Bildgebungssystemen und Zubehör.
Spezifikation
Spezifikation
Netzkabel
EVOS™-Netzkabel, Typ I (Italien), zur Verwendung mit EVOS™ FL Auto-Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farb-Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, Zell-Bildgebungssystem
EVOS™ FL Auto Imaging System, EVOS™ FL Color Imaging System, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ XL Imaging System