Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder for Automated Stage & Oil Objectives, with retention, one 25 x 75 mm microscope slide
EVOS™ Gefäßhalter und Objektträgerplatten passen für eine Vielzahl von Gefäßen, Kolben, Platten, Schalen und Objektträgern.
Marke:  EVOS™ AMEPVH044
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 15481074
  • 375.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Produktmerkmale:
  • EVOS™ Gefäßhalter ermöglichen die perfekte Anpassung Ihres Mikroskopobjektträgers, Ihrer Zellkulturflasche oder -schale oder Mikrowell-Platte an die Stufe der EVOS-Bildgebungssysteme für eine höhere Präzision bei der Probenausrichtung.
  • EVOS Stufenplatten halten Gefäßhalter und erweitern so die Anzahl der für die EVOS Systeme verfügbaren Gefäßhalter.
  • Dank des eng anliegenden und sicheren Sitzes und dennoch leicht wechselbaren Zubehörs ist die Bildgebung von Proben in einer Reihe von Gefäßhaltern praktisch und einfach.
Spezifikation
Spezifikation
Gefäßhalter für Bildgebungssysteme
Gefäßhalter für automatisierte Stufe und Öl-Objektive, mit Halteclip, ein 25 x 75 mm-Mikroskopobjektträger
1 Mikroskopobjektträger
Raumtemperatur
EVOS™
EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem
159 cm x 109 cm