missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Gefäßhalter, ein Nunc™ - oder Corning™ T-75 Kolben
Beschreibung
Dieser spezielle Gefäßhalter hält einen NuncÖ oder CorningÖ T-75 Kolben sicher. Er wurde für die automatisierte Stufe des EVOS™ FL Auto Imaging Systems entwickelt, kann aber auch verwendet werden mit den EVOS™ XL oder EVOS™ FL Bildgebungssystemen mit Tischplattenadapter (Kat.- Nr. AMEP4691). Ist nur eine Option von vielen leicht austauschbaren Gefäßhaltern und Stufenplatten, die für diese Geräteplattform erhältlich sind. Dank des eng anliegenden und sicheren Sitzes und dennoch leicht wechselbaren Zubehörs ist die Bildgebung von Proben in einer Reihe von Gefäßhaltern praktisch und einfach.
Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie im EVOS™-Handbuch zu Gefäßhaltern und Stufenplatten.
Entdecken Sie die gesamte EVOS™-Produktlinie an Bildgebungssystemen und Zubehör.
Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie im EVOS™-Handbuch zu Gefäßhaltern und Stufenplatten.
Entdecken Sie die gesamte EVOS™-Produktlinie an Bildgebungssystemen und Zubehör.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gefäßhalter |
| Produktlinie | EVOS |
| Format | Ein Nunc oder Corning T-75 Kolben |
| Aufnahmevermögen | Nunc oder Corning T-75 Kolben |
| Menge | je 1 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?