Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder, one Nunc™ T-25 flask
Beschreibung
Produktmerkmale:
- EVOS™ Gefäßhalter ermöglichen die perfekte Anpassung Ihres Mikroskopobjektträgers, Ihrer Zellkulturflasche oder -schale oder Mikrowell-Platte an die Stufe der EVOS-Bildgebungssysteme für eine höhere Präzision bei der Probenausrichtung.
- EVOS Stufenplatten halten Gefäßhalter und erweitern so die Anzahl der für die EVOS Systeme verfügbaren Gefäßhalter.
- Dank des eng anliegenden und sicheren Sitzes und dennoch leicht wechselbaren Zubehörs ist die Bildgebung von Proben in einer Reihe von Gefäßhaltern praktisch und einfach.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gefäßhalter für Bildgebungssysteme |
| Produktlinie | EVOS |
| Beschreibung | Gefäßhalter, ein Nunc T-25 Kolben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem |
| Aufnahmevermögen | 1 Nunc T-25-Kolben |
| Menge | 1 Halter |