Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder, ibidi 35 mm Petri dishes
Artikelnummer. 11987325
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Halter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11987325 1 Halter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11987325 Lieferant EVOS™ Lieferanten-Nr. AMEPVH013
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Kolben, Tabletts und Petrischalen
Eine große Auswahl an Haltern ermöglicht die Maximierung der Flexibilität der invertierten EVOS- und Micromaster™-Mikroskope.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Gefäßhalter
Produktlinie EVOS
Zur Verwendung mit (Geräte) EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem
Format Ibidi 35 mm-Petrischalen
Aufnahmevermögen 4 35 mm ibidi Petrischalen
Menge 1 Halter