Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder, ibidi 50 mm Petri dishes
Für Kolben, Tabletts und Petrischalen
Marke: EVOS™ AMEPVH014
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Eine große Auswahl an Haltern ermöglicht die Maximierung der Flexibilität der invertierten EVOS- und Micromaster™-Mikroskope.
Spezifikation
Gefäßhalter | |
EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem | |
2 50 mm ibidi Petrischalen |
EVOS™ | |
Ibidi 50 mm-Petrischalen | |
1 Halter |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.