Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, White
Artikelnummer. 15359621
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15359621 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15359621 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AMEP4672
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dient zur Beleuchtung und Visualisierung von Oberflächenmerkmalen von nicht transparenten Proben
  • Enthält einzigartige, firmeneigene LED-Leuchtstoffwürfel
  • Abbilden von Fluoreszenzproben für spezifische Wellenlängen, der Lichtgenerator erzeugt über einen kurzen Lichtpfad eine hohe Intensität und führt so zu einer ausgezeichneten Anregung des Fluorophors
  • Jeder Würfel enthält eine LED, Kondensoroptik und hartbeschichtete Filter.
  • Kann vom Anwender verändert werden und wird automatisch vom System erkannt
  • Der kürzere Lichtweg ermöglicht eine hervorragende Erkennung von Fluoreszenzsignalen
  • Die kontinuierliche Beleuchtung sorgt für konsistente Ergebnisse
  • Die Lebensdauer der Lampe von mehr als 50.000 Stunden verringert die Betriebskosten
  • Die einstellbare Lichtintensität trägt zur Reduzierung der Photobleichung bei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ LED-Leuchtstoffwürfel
Produktlinie EVOS
Zur Verwendung mit (Geräte) Countess™ II FL Automated Cell Counter, EVOS™ M5000 Imaging System, EVOS™ M7000 Imaging System
Enthält Kondensationsoptik, hartbeschichtete Filter, LED
Lichtquelle Metallhalogenid (Lampe)
Menge Je 1
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.