Learn More
Cole-Parmer™ Evsco™ PP, elliptisches Drei-Wegeventil
Verwenden Sie die elliptischen Ventile für Anwendungen mit Flüssigkeiten, Gas und Vakuum
Marke: Cole-Parmer™ 06472-25
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einfach zerlegbar: Ziehen Sie einfach den Griff heraus und drücken Sie den Schaft durch den Boden. So können Sie die eingebauten Ventile reinigen und warten.
- Die Ventile mit vier Positionen sind deutlich mit Flussmustern gekennzeichnet, um eine korrekte Griffposition zu gewährleisten.
- Es sind Gehäuse aus PP oder PVDF mit FDA-Gütegrad erhältlich.
- Alle Ventile verfügen über O-Ringe aus Viton™, 316SS-Griffe, Gewindeanschlüsse und nicht-einengende Öffnungen.
- Nenndrücke bis 150 psi bei 77 °F und 230 °F (110 °C) bei 50 psi (Flüssigkeiten)
Spezifikation
Verbindungsstück mit NPT-Innengewinde | |
6.35 mm | |
1/4 Zoll NPT(F) | |
1/4 in. FNPT | |
Manuelles elliptisches 3-Wege-Ventil |
0,25 in. | |
Polypropylen | |
1/4 in. FNPT | |
Schwarz |