Learn More
Cytiva ExcelGel Fertiggele Second Dimension-Trennungen
Artikelnummer. 10574955 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
3/Packung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10574955 3/Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10574955 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17123601
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Vorbereiten mehrerer 2 -D-Karten auf einem einzelnen Gel mithilfe von drei 7 cm langen oder zwei 11 cm langen IPG-Streifen nebeneinander
  • Vorgefertigte SDS-Polyacrylamid-Gele in12.5 %iger homogener und 12-14 %iger Gradient-Form erhältlich
  • Zur Durchführung von Second Dimension-Trennungen mit Fertiggelen in Kombination mit 7-, 11-, 18- oder 24 cm-IPG-Streifen (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Wird vollständig hydriert und gebrauchsfertig geliefert
  • Konfigurieren des Thermostatischen Zirkulators Multiphor II mit MultiTemp III und des programmierbaren Netzteils EPS1001 für reproduzierbare Betriebsbedingungen
Bestellinformation
IPG-Streifen müssen separat bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gelanteil (%) 12 to 14%
Gel Thickness 0.05 cm
Geltyp Tris-Acetat
Trennbereich 12 bis 116 Mr
Trennverfahren Denaturierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Molekulargewicht 71.08
Menge 3/Packung
Stapelzone 40 mm, 5 % T/3 % C
Lagerungsbedingungen 4 bis 30 °C
Dicke (metrisch) 0.5 mm
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Länge (angloamerikanisch) Gel 7 Zoll
Länge (metrisch) 250 mm
Länge (metrisch) Gel 18 cm
Breite (angloamerikanisch) 9.6 in.
Breite (angloamerikanisch) Gel 9.6 Zoll
Breite (metrisch) 110 mm
Breite (metrisch) Gel 24.5 cm
Produkttyp Seite Homogen
Zur Verwendung mit (Geräte) IPG Strips