Beschreibung
- Vorgefertigte SDS-Polyacrylamid-Gele in12.5 %iger homogener und 12-14 %iger Gradient-Form erhältlich
- Zur Durchführung von Second Dimension-Trennungen mit Fertiggelen in Kombination mit 7-, 11-, 18- oder 24 cm-IPG-Streifen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Wird vollständig hydriert und gebrauchsfertig geliefert
- Konfigurieren des Thermostatischen Zirkulators Multiphor II mit MultiTemp III und des programmierbaren Netzteils EPS1001 für reproduzierbare Betriebsbedingungen
Bestellinformation
IPG-Streifen müssen separat bestellt werden.
Specifications
Specifications
| Kassettenmaterial | Polyester |
| Gelanteil (%) | 12,5% |
| Gel Thickness | 0,5 mm |
| Geltyp | Tris-Acetat |
| Trennung von | Protein |
| Trennbereich | 10 bis 120 kDa |
| Trennverfahren | Denaturierung |
| Wells | 1-Well |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
| Material | Polyacrylamid |
| Show More |