Learn More
Cytiva ExcelGel 15 %, Tris-Acetat, plus Ethylenglycol, 0,5 mm, Proteingel, 25 Wells
Artikelnummer. 11763339 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Wells:
25-Well
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells unitSize
11763339 25-Well 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11763339 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 80126201
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Trennungsbereich: 3 bis 8 kd; Trennungstyp: Denaturierung; Zur Verwendung mit: Immobiline DryStrip Gels
Drei homogene und ein Gradientenpolyacrylamid-Gel zur horizontalen Elektrophorese von SDS-denaturierten Proteinen; auch zur Trennung von Nukleinsäuren im Basispaarbereich 50-1500
  • Homogene 7,5-, 12,5- und 15 %-Gele verfügen über 25 vorgeformte Proben-Wells für Probenvolumina von bis zu 17 μl für eine schnelle und einfache Probenanwendung
  • Gradientengel verwendet Probenapplikationsstreifen (26 Proben bis zu 40 μl, 52 Proben bis zu 20μ l), Papierstücke oder Probentröpfchen; empfohlen für die Verwendung mit Immobiline DryStrip Gelen
  • Homogenes ExcelGel SDS 15 % eignet sich auch für die Trennung von Peptiden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kassettenmaterial Polyester
Gelanteil (%) 15%
Gel Thickness 0,5 mm
Geltyp Tris-Acetat, plus Ethylenglycol
Trennung von Protein
Trennbereich 3 bis 8 kDa
Trennverfahren Denaturierung
Wells 25-Well
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analytische Chemie, Forschung mit horizontaler Elektrophorese SDS-denaturierter Proteine
Material Polyesterfilm
Molekulargewicht 71,08
Menge 6/Packung
Stapelzone 7,5 % T/3 % C
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,019 in.
Länge (angloamerikanisch) 4,3 in.
Länge (angloamerikanisch) Gel 4,3 in.
Länge (metrisch) 110 mm
Länge (metrisch) Gel 11 cm
Breite (angloamerikanisch) 9,8 in.
Breite (angloamerikanisch) Gel 9,8 in.
Breite (metrisch) 25 cm
Breite (metrisch) Gel 25 cm
Produkttyp Seite Homogen
Zur Verwendung mit (Geräte) Immobiline DryStrip Gels