Beschreibung
Kits zur Verwendung mit Multiphor™ II-Flachbett-Elektrophorese-Systemen Zuverlässigere Ergebnisse als bei der Agarose-Elektrophorese: optimaler Trennbereich liegt bei 50–500 Basispaaren (bp) mit einer Auflösung von 6–8 bp im 100–200 bp-Bereich.
- Erzielen eines hohen Durchsatzes mit Fertiggelen mit 48 vorgeformten 5–7 μl-Proben-Wells
- DNA-Fragmente lassen sich in ca. 120 Minuten visualisieren
- Silberfärbung nach Trennungen liefert eine hohe Empfindlichkeit und dauerhafte Dokumentation der Ergebnisse
- Gelabmessungen: 250 x 110 x 0.5 mm
- Gele bieten eine lange Haltbarkeit von bis zu 24 Monaten
ExcelGel™ (12.5% Gel) Kit
- Bietet den Komfort eines gebrauchsfertigen Gels, ohne dass Puffer- und Rehydrierungslösungen verarbeitet werden müssen
- Wird in einer Vielzahl von DNA-Techniken verwendet: SSCP, RAPD und VNTR
- Enthält fünf ExcelGel 48S-Gele und 12 Pufferstreifen sowie Anleitungen
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Multiwell |
| Trennbereich | 100 bis 1500 bp |
| Wells | 48-Well |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Multiphor™ II Flachbett-Elektrophoresesystem |
| Kitinhalt | Fünf ExcelGel 48S Gele mit 48 5 bis 7 μl-Wells, sechs Anodenpuffer-Streifen und sechs Kathodenpuffer-Streifen sowie ein Handbuch |
| Material | ExcelGel 48S |
| Menge | Je 1 |
| Produkttyp | Vorgegossenes Gel |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Karzinogenität Kategorie 1B
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- EUH208-Enthält Acrylamid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.,Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.,BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.,Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter in Übereinstimmungmit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen zuführen.,Inhalt/Behälter in Übereinstimmungmit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide