Learn More
METTLER TOLEDO™ XPR Excellence Micro-Analytical Balance
Artikelnummer. 17474442 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
121 g/220 g
Modell:
XPR226DR
Lesbarkeit:
0,005 mg, 0,1 mg
Stabilisierungszeit:
2 s
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Modell Lesbarkeit Stabilisierungszeit unitSize
17474442 121 g/220 g XPR226DR 0,005 mg, 0,1 mg 2 s 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17474442 Lieferant METTLER TOLEDO™ Lieferanten-Nr. 30594478
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
XPR Excellence Micro-Analytical Balances ensure highly accurate mass determination of very fine samples with an automated draft shield and balance ready StatusLight, that signals when it's safe to weigh. User guidance within the color touchscreen minimizes errors and simplifies daily weighing tasks.
METTLER TOLEDO Excellence XPR Micro-Analytical Balances, successor to the XPE Micro-Analytical Balances, are highly precise in determining the mass of very fine samples. Product models include XPR56, XPR56DR, XPR36, XPR36DR, and XPR226DR.
  • Balance Type: XPR Excellence Micro-Analytical Balances
  • Readability: 0.001 mg (XPR56), 0.001/0.01 mg (XPR56DR), 0.001mg (XPR36), 0.001/0.01 mg (XPR36DR), 0.005/0.01mg (XPR226DR)
  • Connection Type: USB-B (to device); RS232 (integrated/optional); USB-A (to device); Bluetooth (optional); Ethernet (LAN)
  • Display: Two displays- the Main and SmartView Terminals
Key Features:
  • 0.001/0.01 mg readability
  • 2 draft shields
  • 1-step dosing
  • LabX Compatible
  • StatusLight™, LevelControl
  • StaticDetect
  • Hanging weigh pan
  • Password protection
  • Leveling guidance
  • Supports 21 CFR Part 11 (LabX compatible)
  • User management
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstyp USB (4), LAN (1)
Fassungsvermögen 121 g/220 g
Displaytyp Color TFT Touchscreen
Lesbarkeit 0,005 mg, 0,1 mg
Linearität 0.10 mg
Material Edelstahl
Modell XPR226DR
Wiederholgenauigkeit 0.010 mg
Stabilisierungszeit 2 s
Typ Analytische Waage
Breite (angloamerikanisch) 7,7 in.
Breite (metrisch) 195 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11.5 in.
Höhe (metrisch) 292 mm