Learn More
METTLER TOLEDO™ Excellence XPR Präzisionswaage, SmartPan Wiegeplatte
Alle ansehen Mettler Toledo ProdukteBeschreibung
METTLER TOLEDO Die Excellence XPR Präzisionswaagen verfügen über Funktionen wie geführte Nivellierung mit verstellbaren Füßen und programmierbare FACT automatische Anpassung und StatusLight , was signalisiert, wann ’das Wiegen sicher ist. Die äußerst stabile SmartPan Pro Wägeplatte eliminiert das Risiko von Luftströmungen und gewährleistet kurze Einstellzeiten für genaue Ergebnisse. Die fortschrittliche Benutzerverwaltung über den abnehmbaren 7-in.-Farb-Touchscreen ermöglicht es dem Benutzer, individuelle Einstellungen und Toleranzen zu speichern.
- Waagentyp: Präzisionswaage
- Wiegeplatte: SmartPan Pro Wiegeplatte
- Kalibrierungstyp: Intern (automatisch/FACT)
- Anschlusstyp: USB-B (zum Gerät); RS232 (integriert/optional); USB-A (zum Gerät); Bluetooth (optional); Ethernet (LAN)
- Display: 7-in.-Farb-TFT-Touchscreen mit erweiterter Benutzerverwaltung zur Steigerung der Effizienz
Sehen Sie, wie es sich in unserer Excellence-Balance-Linie einordnet:
- XPR (ProFACT Intern)
- XSR (FACT Intern)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR Teil 11 |
| Anschlusstyp | USB, LAN, RS232 kompatibel |
| Fassungsvermögen | 6,1 kg |
| Displaytyp | Farbgrafik |
| Lesbarkeit | 0,01 g |
| Modell | XPR6002S |