Learn More
METTLER TOLEDO™ Excellence XSR Präzisionswaagen, SmartPan Wägeschale
Bieten eine ausgezeichnete Kombination aus zuverlässiger Leistung und wirklich ergonomischer Bedienung.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 30317443
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15749679
  • 12515.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
XSR Präzisionswaagen bieten eine ausgezeichnete Kombination aus zuverlässiger Leistung und wirklich ergonomischer Bedienung. Selbst unter den härtesten Wiegebedingungen können Sie sich auf diese robusten Waagen verlassen, um Ihre Produktivitätsziele zu erreichen. Zuverlässige Leistung, ergonomische Wiegeprozesse und einfache Datenübertragung sorgen dafür, dass Sie schnell und effizient die richtigen Ergebnisse erhalten. Die XSR Waagen sind einfach und komfortabel zu bedienen und schützen Ihre Gesundheit während Ihrer täglichen Wiegeaufgaben.
  • SmartPan Wägeschale für 0,01 g- und 0,001 g-Waagen
  • Terminal mit kapazitivem 4,3 Zoll-Farb-Touchscreen, das mit Handschuhen bedient werden kann
  • Speicherung von Wiegemethoden
  • Integrierter Notizblock zum Festhalten von Messwerten
  • Mehrere Schnittstellen für einfache Konnektivität und Datenexport: 4 x USB, 1 x LAN, 1 x RS232
  • Einfacher Anschluss von Peripheriegeräten: Drucker, PC, Barcodescanner, Fußschalter und Sensoren
  • Export von Prozess- und Messdaten nach XML oder Excel
  • Anpassbare Toleranzprofile mit vordefinierten Qualitäts- und Wiegeeinstellungen
  • Mindestgewicht-Warnfunktion
  • StatusLight™ Statusleuchte für Waagenbereitschaft
  • LevelControl: Niveauwarnung mit grafischer Nivellierungsführung
  • Für Temperatur und Zeit programmierbare automatische Einstellung (proFACT)
  • Passwortgeschützte Konfiguration
  • Integrierter Überladungsschutz
  • Aus chemisch beständigen Materialien
  • Einfach zu reinigendes Design
Spezifikation
Spezifikation
FDA 21 CFRpart 11
4,1 kg
0,01 g
USB, LAN, RS232 kompatibel
Farb-Grafik-Display
XSR4002S