Learn More
WTW™ Wechselmembranköpfe (2 Stück) WP600
Ersatz-Membranköpfe für Leitfähigkeitsmesszellen für Messpunkte in explosionsgefährdeten Bereichen (EX-Bereich, Zone1 IIC T6)– TetraCon™700 EX mit 4 Elektrodensystem.
Marke:  WTW™ 202850
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 10547221
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • 2 Ersatz-Membranköpfe für TriOxmatic™ 700 EX
  • Ersatz Membranköpfe EX Leitfähigkeitsmesszellen
  • Zur Verwendung mit DO-Sonden der TriOxmatic™ 600/690/700 (IQ/IN) Serie
  • Wechsel des Membrankopftyps
  • Ersatz-Membranköpfe für Leitfähigkeitsmesszellen für Messpunkte in explosionsgefährdeten Bereichen (EX-Bereich, Zone IIC T6)– TetraCon™ 700 EX mit 4 Elektrodensystemen.
Spezifikation
Spezifikation
Do-Sonden der Serie TriOxmatic™ 600/690/700 (IQ/IN)
Wechsel des Membrankopfs