Learn More
SI Analytics™ Austauscheinheit
SI Analytics™ Exchange Unit ist eine Austauscheinheit, die einen integrierten Chip für Reagenziendaten, Röhrchen, Titrationsspitze und mehr enthält.
815.00 € - 825.00 €
Spezifikation
Farbe | Braune Glasflasche für Titrant |
---|---|
Behältergröße | GL 45 |
Typ | Austauscheinheit |
Enthält | Integrierter Chip für Reagenziendaten |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11358310
|
SI Analytics™
285220320 |
20 ml |
825.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13476979
|
SI Analytics™
285220300 |
5 ml |
815.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit integriertem Chip für Reagenziendaten
- Im Lieferumfang ist eine braune Glasflasche für Titrationsmittel enthalten
- GL 45
- S40 Flaschenadapter
- Enthält Röhrchen, Tropfröhrchen und Titrationsspitze
Spezifikation
Braune Glasflasche für Titrant | |
GL 45 | |
Austauscheinheit | |
Integrierter Chip für Reagenziendaten |