Learn More
Fisherbrand™ EXCURSION TRAC THERMOMETER 2 SS PROBES
Ideales Thermometer für die Überwachung von Temperaturen in Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren. Fisherbrand™ Traceable™ Excursion Trac-Thermometer bieten anwenderdefinierte Zeitintervalle.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.39600kg
Beschreibung
- Erfüllt die aktuellen CDC-Vorgaben zur Lagerung und Überwachung von Impfstoffen
- Die rollende Speicherstruktur speichert die letzten 525,600 Temperaturbeobachtungen
- Smart-Alarm™ verfügt über einen optischen/akustischen Alarm, der auch dann weiter alarmiert, wenn das Gerät wieder nicht alarmiert wird
- Speichert bis zu 10 eindeutige Alarmereignisse
- Nach dem Herunterladen der Daten auf den USB-Stick kann der Gerätespeicher gelöscht werden
- Problemloses Abrufen von Daten – das Gerät kann während des Herunterladens und der Analyse von Daten weiterhin verwendet werden
- Statusanzeigen – Akku schwach, Speicher voll, USB-Datenübertragung und aktiver Alarmzustand