missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Exemestane, Tocris Bioscience™

Steroidal aromatase (CYP19) inhibitor

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 375950

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13413564

  • 655.33 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Irreversible steroidal aromatase inhibitor (IC50 = 20 nM). Destabilizes aromatase and lowers estrogen levels; orally active.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

107868-30-4
296.41
exemestane, aromasin, 6-methyleneandrosta-1,4-diene-3,17-dione, exemestano, exemestanum, aromasine, aromasil, exemestanum inn-latin, exemestano inn-spanish, exemestance
CHEBI:4953
CC12CCC3C(C1CCC2=O)CC(=C)C4=CC(=O)C=CC34C
C20H24O2
BFYIZQONLCFLEV-DAELLWKTSA-N
60198
(8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-6-methylidene-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione

Spezifikation

Exemestane
107868-30-4
exemestane, aromasin, 6-methyleneandrosta-1,4-diene-3,17-dione, exemestano, exemestanum, aromasine, aromasil, exemestanum inn-latin, exemestano inn-spanish, exemestance
CC12CCC3C(C1CCC2=O)CC(=C)C4=CC(=O)C=CC34C
296.41
CHEBI:4953
>99%
50mg
C20H24O2
BFYIZQONLCFLEV-DAELLWKTSA-N
(8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-6-methylidene-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
60198
296.4
Videos