Beschreibung
See file existing content
- Sparpaket verfügbar
- Lebensdauer von 6 Monaten
- Absorbiert Lösungsmitteldämpfe, Staubpartikel und Schmutz
- Alle 6 Monate austauschen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SCAT Safety Waste Caps und Universal Waste Hub JAN |
| Enthält | 2 Filter, Spritzschutz, Wechselanzeige |
| Material | Polypropylen |
| Größe | Mittel (6 Monate Standzeit) |
| Gewindegröße | GL 14 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC-Systeme |
| Typ | Abluftfilter |
| Menge | 2 Filter |