Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Express Reinigungsreagenz für PCR-Produkte
Artikelnummer. 15563677
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100
2000
480 Reaktionen, Streifen mit 8 Röhrchen
500
5000
Packungsgröße:
100 Reaktionen
2000 Reaktionen
480 Reaktionen
500 Reaktionen
5000 Reaktionen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
15563677 100 100 Reaktionen
15543677 500 500 Reaktionen
15573677 2000 2000 Reaktionen
15553677 5000 5000 Reaktionen
15533677 480 Reaktionen, Streifen mit 8 Röhrchen 480 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15563677 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 75001.200.UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entfernen von überschüssigen Primern und dNTPs. Kein Einfluss auf nachgeschaltete Anwendungen.
  • Mischung aus zwei hydrolytischen Enzymen, einer modifizierten Exonuklease I und Shrimp alkaline Phosphatase (SAP), in einem speziell formulierten Puffer
  • Einzelröhrchen-Ein-Schritt-PCR-Reinigung
  • Fünfminütiges Protokoll
  • Einzelröhrchen-, 8-Röhrchenstreifen- und 96-Well-Mikrotiterplattenformate bieten Flexibilität vom manuellen Pipettieren bis hin zu automatisierten Arbeitsabläufen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Anzahl Reaktionen 100