Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT Express PCR Product Cleanup with Tracking Dye
Artikelnummer. 15899916
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1920 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
500 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
15899916 1920 Reaktionen 1 Stück
15889916 500 Reaktionen 500 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15899916 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A35005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Unsere schnellste PCR-Aufreinigungsmethode – hervorragende Sequenzierungsergebnisse in nur 5 Minuten. Jetzt mit optionalem Tracking-Farbstoff erhältlich. Vor der Sequenzierung müssen überschüssige Primer und nicht integrierte Nukleotide aus der PCR-Reaktion entfernt werden.
  • 5-minütiges Protokoll: Schnellste Durchlaufzeiten zum Ergebnis
  • Einzelröhrchen-Ein-Schritt-PCR-Reinigung: ExoSAP-IT Express direkt zum PCR-Produkt hinzufügen
  • Neuartige Enzymtechnologie: Irreversibel inaktiviert in nur einer Minute bei 80 °C
  • Konservieren von PCR-Proben: 100 % Rückgewinnung der PCR-Produkte, unabhängig von der Länge des Amplikons
  • Vermeiden Sie Spin-Säulen oder -Beads: Verringert Zeit und Fehler erheblich und erhöht gleichzeitig die Ausbeute
  • Kompatibel: Keine Störungen in Downstream-Prozessen
  • Skalierbar: Verschiedene Volumenbereiche behandeln
  • Mehrere Formate: Einzelröhrchen-, 8-Röhrchenstreifen- und 96-Well-Mikrotiterplattenformate bieten Flexibilität vom manuellen Pipettieren bis hin zu automatisierten Arbeitsabläufen
  • Pro Umwelt: Erzeugen Sie weniger Abfall mit einer Einzelröhrchenlösung für die PCR-Reinigung
  • Optionaler Tracking-Farbstoff: Verlieren Sie während des Pipettierens nie die Übersicht über die Reagenzienzugabe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Auf Trockeneis geliefert.Bei -20 °C lagern.
Format 8 Röhrchenstreifen, 96-Well-Platte, Rörchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Aufreinigung
Anzahl Reaktionen 1920 Reaktionen
Produktlinie ExoSAP-IT
Proteinform Rekombinant
Menge 1,920 reactions (96-well plate, 40 μL per we
Forschungskategorie Genetische Krankheiten
Versandbedingung Trockeneis
Prüfzeit 5 min