Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT Express PCR Product Cleanup with Tracking Dye
Unsere schnellste PCR-Aufreinigungsmethode – hervorragende Sequenzierungsergebnisse in nur 5 Minuten. Jetzt mit optionalem Tracking-Farbstoff erhältlich. Vor der Sequenzierung müssen überschüssige Primer und nicht integrierte Nukleotide aus der PCR-Reaktion entfernt werden.
712.00 € - 2755.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Auf Trockeneis geliefert.Bei -20 °C lagern. |
---|---|
Produktlinie | ExoSAP-IT™ |
Proteinform | Rekombinant |
Forschungskategorie | Genetische Krankheiten |
Versandbedingung | Trockeneis |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15889916
|
Applied Biosystems™
A35004 |
500 Reaktionen |
712.00 €
500 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15899916
|
Applied Biosystems™
A35005 |
1920 Reaktionen |
2755.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- 5-minütiges Protokoll: Schnellste Durchlaufzeiten zum Ergebnis
- Einzelröhrchen-Ein-Schritt-PCR-Reinigung: ExoSAP-IT Express direkt zum PCR-Produkt hinzufügen
- Neuartige Enzymtechnologie: Irreversibel inaktiviert in nur einer Minute bei 80 °C
- Konservieren von PCR-Proben: 100 % Rückgewinnung der PCR-Produkte, unabhängig von der Länge des Amplikons
- Vermeiden Sie Spin-Säulen oder -Beads: Verringert Zeit und Fehler erheblich und erhöht gleichzeitig die Ausbeute
- Kompatibel: Keine Störungen in Downstream-Prozessen
- Skalierbar: Verschiedene Volumenbereiche behandeln
- Mehrere Formate: Einzelröhrchen-, 8-Röhrchenstreifen- und 96-Well-Mikrotiterplattenformate bieten Flexibilität vom manuellen Pipettieren bis hin zu automatisierten Arbeitsabläufen
- Pro Umwelt: Erzeugen Sie weniger Abfall mit einer Einzelröhrchenlösung für die PCR-Reinigung
- Optionaler Tracking-Farbstoff: Verlieren Sie während des Pipettierens nie die Übersicht über die Reagenzienzugabe
Spezifikation
Auf Trockeneis geliefert.Bei -20 °C lagern. | |
Rekombinant | |
Trockeneis |
ExoSAP-IT™ | |
Genetische Krankheiten |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.