Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ PCR Product Cleanup
Artikelnummer. 15849906
Change view
Click to view available options
Menge:
40 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15849906 40 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15849906 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 78250.40.UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ExoSAP-IT™ PCR-Produkt-Aufreinigungsreagenz wird für die enzymatische Aufreinigung von amplifizierten PCR-Produkten verwendet. Es hydrolysiert überschüssige Primer und Nukleotide in einem einzigen Schritt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ExoSAP-IT™ PCR Product Clean-up
Format Zentrifugationssäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Aufreinigung
Menge 40 μl
Prüfzeit 15 min