Learn More
Tocris Bioscience™ EXP 3174
Artikelnummer. 18741518
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18741518 50 mg 50 Milligramm
18731799 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18741518 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5728/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective AT1 receptor antagonist
EXP 3174 is a potent and selective noncompetitive AT1 receptor antagonist (IC50 = 37 nM). Reduces blood pressure in a rat model. Active metabolite of Losartan potassium (Cat. No. 3798).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butyl-4-chloro-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic acid
CAS 124750-92-1
Menge 50 mg
Ziel Angiotensin AT1 Receptor Antagonists
Summenformel C22H21ClN6O2
Formelmasse 436.89
Reinheit >98%