Learn More
SYBR™ GreenER™ EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR Supermix, with premixed ROX
Die Kits sind kompatibel mit schnellen Geräten für qPCR-Experimente mit SYBR.
Marke: Invitrogen™ 1179401K
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Dieser EXPRESS SYBR GreenER qPCR SuperMix wird mit vorgemischtem ROX Referenzfarbstoff geliefert.
- Schnell aktivierende, antikörpervermittelte Platinum™ Taq-DNA-Polymerase
- SYBR GreenER Farbstoff
- UDG-Verschleppungsschutz – Uracil-DNA-Glycosylase (UDG)/dUTP reduziert Kontamination durch Verschleppung
Spezifikation
Enthält 5 × 5 ml EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix mit ROX vorgemischt. Langfristig bei −20 °C lagern. EXPRESS qPCR SuperMix kann bis zu 1 Monat lang bei 4°°C gelagert werden. | |
Hoch | |
Taq DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, schneller Modus, StepOne™, Standardmodus | |
SYBR™ GreenER™ | |
1000 Reaktionen | |
1000 Reaktionen | |
5 x 5 ml |
SYBR | |
qPCR | |
Schnell oder standardmäßig | |
Gerätekit für schnelle Durchläufe | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
Genexpression | |
DNA (genomisch), cDNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.