Learn More
SYBR™ GreenER™ EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR Supermix, universal
Beschreibung
Express SYBR GreenER qPCR SuperMix Universal wird mit separaten Röhrchen mit ROX Referenzfarbstoff geliefert.
- Schnell aktivierende, antikörpervermittelte Platinum™ Taq-DNA-Polymerase
- SYBR GreenER Farbstoff
- UDG-Verschleppungsschutz – Uracil-DNA-Glycosylase (UDG)/dUTP reduziert Kontamination durch Verschleppung
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | Enthält 5 ml EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix Universal (2x) and 500 µl ROX Referenzfarbstoff. Es sind ausreichend Reagenzien für 500 Reaktionen mit je 20 µl enthalten. Alle Bestandteile langfristig bei -20 °°C lagern. EXPRESS qPCR SuperMix kann bis zu 1 Monat lang bei 4°°C gelagert werden. |
| Nachweisverfahren | SYBR |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell oder standardmäßig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 Fast System, 7500 System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, BioRad CFX96™, StepOnePlus™, Schnellmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler MJ, Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iCycler iQ |
| Produktlinie | SYBR GreenER |
| Mehr anzeigen |