Learn More
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz
Erweiterter Übertemperaturschutz mit integriertem Pt100, für SingleDISPLAY, für S450
Marke:  Memmert™ S450A6
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Artikelnummer. 17190285
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Für Modelle mit SingleDISPLAY; durch zusätzlich integrierten Pt100-Sensor für unabhängige Temperaturüberwachung
Spezifikation
Spezifikation
S450
Erweiterter Übertemperaturschutz