Learn More
Fisherbrand™ Gel-Gießeinheit, für 3 Gels
Mit leckfreier Dichtung gegen die Wände der Gießeinheit
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30832kg
Beschreibung
- Silikondichtungen
- Sitzt in der Nut jedes Gussträgers
- Bildet auslauffreie Abdichtung gegen die Wände der Gießeinheit
- Ermöglicht es, dass drei Gele gleichzeitig gegossen werden
Spezifikation
Drei Gelträger | |
Externe Gusseinheit |