Learn More
JULABO™ Externe Pt100-Sensoren für Bäder
Artikelnummer. 10135260
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
300 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10135260 200 mm 1 Stück
10462101 300 mm -
10214632 600 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10135260
Marke: JULABO™ 8981003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit dem CF30 und CF31 Cryo-Compact-Zirkulator sowie dem F25-HE, F25-HL und F25-ME Kühl-/Heizthermostat.
  • Zur Verwendung mit CF30, CF31 Cryo-Compact-Zirkulator, F25-HE, F25-HL, F25-ME Kühl-/Heizthermostat
Spezifikation
Beschreibung Externer Pt100-Sensor
Zur Verwendung mit (Geräte) JULABO™ Dyneo und Presto
Material Rostfreier Stahl
Größe 1.5 m
Länge (metrisch) 200 mm
Durchmesser (metrisch) 200 x 6 mm