Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektrode für Extremfälle
Artikelnummer. 11736338 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Anschlusstypen:
S7
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen unitSize
11736338 S7 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11736338
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochfeste pH-Glaselektrode, ideal zur Messung von Fluorwasserstoffsäure bis zu 1 g /‡ Die
  • pH-Elektrode für extreme Anforderungen
  • pH-Elektrode aus äußerst festem Glas
  • Chemikalie für Säure oder konzentrierte Base. 
  • Gemessen in Flusssäure von bis zu 1 g / ‡
Spezifikation
Anschlusstypen S7
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm