Learn More
Leica Microsystems Okular
Artikelnummer. p-8014718
Change view
Click to view available options
Fokusabstand:
20 mm
20 mm fokussierbar
23B
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fokusabstand unitSize
11984409 20 mm 1 Stück
11994409 20 mm fokussierbar 1 Stück
12801573 23B -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11984409 Lieferant Leica Microsystems Lieferanten-Nr. 11507801
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Leica DM1000 ist das ideale Gerät für biologische, medizinische und klinische Labore. Anhand einer einer Auswahl an Beobachtungsröhrchen, ergonomischen Modulen, Zielen und einstellbaren Steuerungen kann das Gerät für bestimmte Anforderungen konfiguriert werden. Bitte beachten Sie, dass ein Komplettsystem aus dem Hauptmikroskop, einem Beobachtungsröhrchen und der Hellfeld- oder der Phasenkontrast-Ausrüstung besteht. Für Fluoreszenz-Ausrüstungen muss auch die Hellfeld- oder Phasenkontrast-Ausrüstung bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fokusabstand 20 mm
Vergrößerungsleistung 10X