Learn More
Fisherbrand™ Okularpaar für Serie Magnum
Für die Verwendung mit Mikroskopen der Magnum-Serie. Die Fisherbrand™ Okularpaare sind für den täglichen Gebrauch ergonomisch gestaltet.
249.00 €
Beschreibung
Die trinokularen Versionen ermöglichen den Anschluss an Kameras, während die planachromatischen Objektive eine echte Farbwiedergabe ohne sphärische Aberration bieten.Die Phasenkontrast-Modelle ermöglichen eine effiziente Ansicht von dünnen oder durchscheinenden Proben, bei denen die Färbung schwierig ist. Kohler-fähige Beleuchtung, Dunkelfeld- und Polarisationszubehör für zahlreiche Anwendungen ebenfalls erhältlich. Zur bequemen Bedienung ist der Kopf um 30° geneigt und der Augenabstand (Siedentopf-Ausführung) kann von 55 bis 75 mm eingestellt werden. Der Fünffach-Objektivrevolver dreht sich mit Klickstop. Mit Blau- und Grünfilter, 1 x Ersatzbirne, 2 x Ersatzsicherungen, Immersionsöl 10 ml, Augenmuscheln aus weichem Gummi, Staubabdeckung und Bedienungsanleitung.
In den Abbildungen ist möglicherweise das Mikroskop mit der Digitalkamera Coolpix dargestellt. Diese ist ein optionales Zubehör und gehört NICHT zur Serienausstattung. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
Spezifikation
Okularpaar | |
Je 1 |