Learn More
Fisherbrand™ Okularpaar für Steddy-Mikroskope
Verwenden Sie dieses Okular mit einem trinokularen Stereomikroskop. Die Fisherbrand™ Okularpaare für Steddy-Mikroskope sind für den täglichen Gebrauch ergonomisch gestaltet.
199.00 € - 324.00 €
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12944361
|
Fisherbrand™
|
Gehäuse 15X |
324.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12934361
|
Fisherbrand™
|
Gehäuse 5X |
199.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die trinokulare Konfiguration ermöglicht das Hinzufügen einer Kamera für die digitale Bildgebung oder einer Videokamera.Die rautenförmige Basis bietet sicheren Stand und Handunterstützung, während Proben auf dem Objektträger manipuliert werden. Der Zoomfaktor von 1x bis 4x ermöglicht eine Vergrößerung von 10x bis 40x mit 10x-Standardokularen; jeweils mit Dioptrienausgleich. Zusätzliche Okulare und Korrekturlinsen ermöglichen eine Gesamtvergrößerung von 2,5 bis 120x. Beide Lichtquellen verfügen über eine variable Intensitätssteuerung. Das Gerät beinhaltet einen Milchglas-Objektträger, einen Blaufilter und einen Wärmefilter für Auflichtquellen, um eine Überhitzung der Probe zu verhindern.
Robustes Stereo-Zoom-Mikroskop
- Das integrierte einteilige Säulenstativ verhindert Vibrationen und Bildverzerrungen
- Ergonomische, rautenförmige Basis
- Gesamtvergrößerung 2,5x bis 120x
- Durchlicht- und Einfallslichtquellen mit variabler Intensität
Spezifikation
Okular | |
Steddy Mikroskope |